Ácido 2-naftoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido β-naftoico
OR52474-500G
APOSOR52474-500GEA 128 EUR
APOSOR52474-500G
Ácido 2-naftoico 98%
Ácido 2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004101
Núm. CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8