Diacetilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.4 EUR
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetilo
Diacetilo
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 88 °C
Pto. de fusión: –4 to –2 °C
Densidad: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 44476 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008756
Núm. CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II