Verde de bromocresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
OR5250-25G OR5250-5G
APOSOR5250-25GEA 313 EUR
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Verde de bromocresol
Verde de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Índice Merck: 13,01370