2-Butino 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 260 EUR
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butino 98%
2-Butino
Formula: C₄H₆
Pto. Ebullición: 27 °C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009275
Núm. CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I