Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-Amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester·HCl
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 88.6 EUR
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂O₂
MW: 190.627 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318761
Núm. CAS: 180258-45-1