Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
OR52509-5G
APOSOR52509-5GEA 84.1 EUR
APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₄
MW: 199,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789110
Núm. CAS: 109012-23-9