H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl, L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OtBu.HCl
OR52525-25G OR52525-5G OR52525-100G
APOSOR52525-25GEA 97.3 EUR
APOSOR52525-25G APOSOR52525-5G APOSOR52525-100G
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Formula: C₁₃H₂₆ClNO₄
MW: 295.804 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058003
Núm. CAS: 32677-01-3