Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-trans-4-Amc-OH, trans-4-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-Fmoc-tranexamic acid, trans-4-[[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR52526-25G
APOSOR52526-25GEA 109 EUR
APOSOR52526-25G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00273480
Núm. CAS: 167690-53-1