(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR52531-1G
OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA
200
EUR
APOSOR52531-1G
APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Formula:
C₆H₇BrN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07374903 Núm. CAS: 865156-50-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...