(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,2S)-1-Amino-2-indanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxyindan
OR52536-5G
APOSOR52536-5GEA 159 EUR
APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. de fusión: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275383
Núm. CAS: 163061-74-3