4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
OR52537-25G
APOSOR52537-25GEA 142 EUR
APOSOR52537-25G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO)
Formula: C₁₁H₂₁N₂O₂
MW: 213,3 g/mol
Pto. de fusión: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043593
Núm. CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3