3,5-Dihidroxitolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol, Orcina
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 186 EUR
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihidroxitolueno
3,5-Dihidroxitolueno
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 287…290 °C
Pto. de fusión: 106…112 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002291
Núm. CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2