2-Cyanoethyl acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 288 EUR
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Formula: C₆H₇NO₂
Pto. Ebullición: 180 °C/2mmHg
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013823
Núm. CAS: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III