5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52545-25G OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA 319 EUR
APOSOR52545-25G APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08273918
Núm. CAS: 57489-77-7