2,5-Dicloroanilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR5255-1KG
OR5255-250G
OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA
24.8
EUR
APOSOR5255-1KG
APOSOR5255-250G
APOSOR5255-5KG
2,5-Dicloroanilina 99%
2,5-Dicloroanilina
Formula:
C₆H₅Cl₂N Pto. Ebullición: 244…251 °C Pto. de fusión: 47…50 °C Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 139 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007667 Núm. CAS: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |