H-D-Ala-OiPr·HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Alanine isopropyl ester hydrochloride, H-D-Ala-OiPr.HCl
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 241 EUR
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Formula: C₆H₁₃NO₂·HCl
MW: 167,6 g/mol
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17976853
Núm. CAS: 39613-92-8