5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52568-1G OR52568-5G OR52568-10G
APOSOR52568-1GEA 0 EUR
APOSOR52568-1G APOSOR52568-5G APOSOR52568-10G
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₄O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22415211
Núm. CAS: 1363380-51-1