2-Amino-5-nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 105 EUR
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrofenol
2-Amino-5-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 198…200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007692
Núm. CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8