L(+)-Lisina monohidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Lys monohidrato, (S)-(+)-Lisina monohidrato, H-Lys-OH.H2O, K monohidrato
OR52570-100G OR52570-500G OR52570-5G OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR52570-100G APOSOR52570-500G APOSOR52570-5G APOSOR52570-1KG
L(+)-Lisina monohidrato 98%
L(+)-Lisina monohidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164,2 g/mol
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151035
Núm. CAS: 39665-12-8