1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52575-250MG OR52575-500MG
APOSOR52575-250MGEA 403 EUR
APOSOR52575-250MG APOSOR52575-500MG
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine 90%
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₂H₂₂BNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16039627
Núm. CAS: 1254982-25-6