Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxypropanoic acid, Boc-O-Methyl-D-serine
OR52578-25G
APOSOR52578-25GEA 81.2 EUR
APOSOR52578-25G
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Boc-D-Ser(Me)-OH
Formula: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063987
Núm. CAS: 86123-95-7