2-Amino-3-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-3-picolina
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-metilpiridina 97%
2-Amino-3-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006320
Núm. CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III