1-Clorohexano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 183 EUR
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Clorohexano
1-Clorohexano
Formula: C₆H₁₃Cl
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001018
Núm. CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III