(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52583-1G OR52583-250MG OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA 444 EUR
APOSOR52583-1G APOSOR52583-250MG APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321291
Núm. CAS: 601515-79-1