2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52584-10G OR52584-5G OR52584-25G OR52584-100G
APOSOR52584-10GEA 0 EUR
APOSOR52584-10G APOSOR52584-5G APOSOR52584-25G APOSOR52584-100G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formula: C₂₉H₄₅P
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411306
Núm. CAS: 564483-19-8