(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G OR52586-250MG
APOSOR52586-1GEA 121 EUR
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Formula: C₄H₇IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015957
Núm. CAS: 873063-62-8