1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Proveedor: Apollo Scientific
OR52590-100MG OR52590-1G
APOSOR52590-100MGEA 118 EUR
APOSOR52590-100MG APOSOR52590-1G
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Formula: C₃₄H₅₂FeP₂
Pto. de fusión: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038820
Núm. CAS: 146960-90-9