6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 275 EUR
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₈N₂OS
Pto. de fusión: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00139592
Núm. CAS: 74630-73-2