Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 101 EUR
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formula: C₄₁H₄₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00237166
Núm. CAS: 167393-62-6