Fmoc-Glu-OtBu 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52597-100G OR52597-25G
APOSOR52597-100GEA 180 EUR
APOSOR52597-100G APOSOR52597-25G
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fmoc-Glu-OtBu
Formula: C₂₄H₂₇NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065648
Núm. CAS: 84793-07-7