trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52599-1G OR52599-5G
APOSOR52599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52599-1G APOSOR52599-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formula: C₂₄H₂₇NO₅
Pto. de fusión: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151930
Núm. CAS: 122996-47-8