Fmoc-Sar-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 143 EUR
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151926
Núm. CAS: 77128-70-2