Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
OR52601-25G
APOSOR52601-25GEA 105 EUR
APOSOR52601-25G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,445 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153389
Núm. CAS: 138775-22-1