5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52607-1G OR52607-5G
APOSOR52607-1GEA 0 EUR
APOSOR52607-1G APOSOR52607-5G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11655928
Núm. CAS: 1010120-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III