Methyl vanillate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 285…287 °C
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008438
Núm. CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9