(-)-Diisopropyl-L-malate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52619-25G
OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA
574
EUR
APOSOR52619-25G
APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Formula:
C₁₀H₁₈O₅ Pto. Ebullición: 236 °C Densidad: 1,055 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274300 Núm. CAS: 83541-68-8 |