9-(4-Bromophenyl)carbazole
Atención
OR52631-25G OR52631-5G
APOSOR52631-25GEA 71.3 EUR
APOSOR52631-25G APOSOR52631-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formula: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617969
Núm. CAS: 57102-42-8