(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N'-((1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diyl)bis(2-(diphenylphosphino)-1-naphthamide), (R,R)-DACH-Naphthyl Trost Ligand
OR52644-1G OR52644-250MG
APOSOR52644-1GEA 590 EUR
APOSOR52644-1G APOSOR52644-250MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Formula: C₅₂H₄₄N₂O₂P₂
MW: 790,8655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684551
Núm. CAS: 174810-09-4