3-Amino-N-isopropylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52660-1G
OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA
78.3
EUR
APOSOR52660-1G
APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178.24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09045316 Núm. CAS: 81882-62-4 EINECS: 279-842-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...