3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52661-1G OR52661-5G
APOSOR52661-1GEA 152 EUR
APOSOR52661-1G APOSOR52661-5G
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
3-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₈N₂O
Pto. de fusión: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08721753
Núm. CAS: 77201-15-1