(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 304 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09045578
Núm. CAS: 160647-74-5