Etilefrine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52664-25G
OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA
618
EUR
APOSOR52664-25G
APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ Pto. de fusión: 122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060167 Núm. CAS: 943-17-9 EINECS: 213-398-8 |