Dibenzofurano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofurano
Dibenzofurano
Formula: C₁₂H₈O
Pto. Ebullición: 287…289 °C
Pto. de fusión: 80…82 °C
Densidad: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004968
Núm. CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III