(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52670-1G OR52670-5G
APOSOR52670-1GEA 87.3 EUR
APOSOR52670-1G APOSOR52670-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995395
Núm. CAS: 115514-77-7
UN: 1760
ADR: 8,III