Isovaleronitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isobutyl Cyanide
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 306 EUR
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 128…130 °C
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 0,795 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001944
Núm. CAS: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III