3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52675-10G OR52675-5G
APOSOR52675-10GEA 144 EUR
APOSOR52675-10G APOSOR52675-5G
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
3-Bromo-6-methoxypyridazine
Formula: C5H5BrN2O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702456
Núm. CAS: 17321-29-8