(S)-(-)-α-Etilbencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 379 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Etilbencilamina
(S)-(-)-α-Etilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082356
Núm. CAS: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8,II