H-Deg-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-ethylbutanoic acid, H-Deg-OH, 3-Aminopentane-3-carboxylic acid
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 82.8 EUR
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01737173
Núm. CAS: 2566-29-2