3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 248 EUR
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,133 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 55 °C
Densidad: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462154
Núm. CAS: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1