Metoxiacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 221 EUR
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Metoxiacetonitrilo
Metoxiacetonitrilo
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 118…119 °C/731mmHg
Densidad: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001892
Núm. CAS: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III